Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chrysin |
| Nombre de nota | Para análisis HPLC |
| CAS | 480-40-0 |
| Color | Amarillo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% |
| Fórmula molecular | C15H10O4 |
| Número MDL | MFCD00006593 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside |
| Clave InChI | RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |