Learn More
Chrysin-7-O-glucuronide, MedChemExpress
Código de producto. 16471718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16471718 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2376
MedChemExpress Chrysin-7-O-glucuronide is a flavonoid extracted from Scutellaria baicalensis, with antioxidant activity.
Chrysin-7-O-glucuronide is a flavonoid extracted from Scutellaria baicalensis, with antioxidant activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysin-7-O-glucuronide
CAS 35775-49-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18O10
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)C=C2OC(C4=CC=CC=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 430.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.36
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid