Learn More
Chrysene, TRC
Código de producto. 30133397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133397 250 mg 250 miligramos
30135596 25 mg 25 miligramos
30008675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC428000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 218-01-9
Fórmula molecular C18 H12
Peso molecular (g/mol) 228.29
Sinónimo 1,2-Benzophenanthrene, 1,2-Benzphenanthrene, Benzo[a]phenanthrene, NSC 6175, [4]Phenacene
Nombre IUPAC criseno
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0939
Porcentaje de pureza >95%