Learn More
Criseno-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chrysene D12 |
| CAS | 1719-03-5 |
| Fórmula molecular | C18 2H12 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])c3c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c23 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriocriseno |
| Peso molecular (g/mol) | 240.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1692 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |