Learn More
Criseno D12 1000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chrysene D12 |
| CAS | 1719-03-5 |
| Disolvente o matriz | Dichloromethane |
| Fórmula molecular | C18 2H12 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriocriseno |
| Peso molecular (g/mol) | 240.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1692 g/mol |