Learn More
Ácido crisantémico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chrysanthemic acid |
| CAS | 10453-89-1 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, Chrysanthemummonocarboxylic acid (6CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)- (8CI), 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-propenyl)-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-Dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid, 3,3-Dimethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, 3-Isobutenyl-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, Chrysanthemic acid, Chrysanthemumic acid, NSC 11779 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=CC1C(C(=O)O)C1(C)C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.115 |