Learn More
Crisamina G Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137793 25 mg 25 miligramos
30133911 100 mg 100 miligramos
30005271 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43302025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6472-91-9
Fórmula molecular C26H16N4Na2O6
Peso molecular (g/mol) 526.41
Sinónimo C.I. Direct Yellow 1, C.I. Direct Yellow 1, Disodium Salt, Chrysamine, Brasilamina Yellow G, C.I. 22250, Chrysamine A, Chrysamine Yellow M, Diazine Yellow 2G, Direct Yellow CPS, Disodium diphenyl-4,4'-bis(azosalicylate), Kayaku Chrysamine G, 3,3'-[[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[6-hydroxy-benzoic Acid Disodium Salt
Nombre IUPAC sódico 5,5'-((1E,1'E)-[1,1'-bifenilo]-4,4'-diylbis(diazeno-2,1-diil))bis(2-hidroxibenzoato)
SMILES O=C(O[Na])C1=C(O)C=CC(/N=N/C2=CC=C(C3=CC=C(/N=N/C4=CC(C(O[Na])=O)=C(O)C=C4)C=C3)C=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysamine G Disodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H18N4O6.2Na/c31-23-11-9-19(13-21(23)25(33)34)29-27-17-5-1-15(2-6-17)16-3-7-18(8-4-16)28-30-20-10-12-24(32)22(14-20)26(35)36;;/h1-14,31-32H,(H,33,34)(H,35,36);;/q;2*+1/p-2/b29-27+,30-28+;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.09