Learn More
Chromplete™ Water, HPLC/GC, and Spectrometry
Código de producto. 15940721 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15940721 4 L 4 litros
15920721 1 L 1 litro
15930721 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15940721 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001034000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.95€
    57.50€ / 4 litros
    Ahorro 4.45€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Water is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
El agua Chromplete es adecuada para su uso en:
  • HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Espectrometría de UV
  • Cromatografía preparativa
  • Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
  • Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
  • Análisis de extracción/concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC water
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia ≤ 0.01, ≤ 0.005
Nombre del producto químico o material Water
pH 5.5-7.0
Color ≤5 APHA
% mín. CAS 0.99
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Notas de grado de pureza Chromplete
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.01
Grado Gradiente de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), GC, pesticida, espectrofotometría, ACS
Envase Vidrio ámbar
Residuos después de la evaporación ≤ 1.0 ppm
Cantidad 4 L
Forma física Líquido