Learn More
Chromplete™ Acetonitrile, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Código de producto. 15965310 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Jarra de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15965310 4 L Jarra de aluminio 4 litros
15945310 1 L Jarra de aluminio 1 litro
15955310 2.5 L Jarra de aluminio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15965310 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001014000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Acetonitrile is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, Spectrophotometry, and meets the analytical requirements of USP. | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.05 g/mol
El acetronilo Chromplete cumple los requisitos analíticos de USP y es adecuado para su uso en:
  • HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Análisis de pesticidas mediante GC o HPLC
  • Espectrometría de UV
  • Cromatografía preparativa
  • Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
  • Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
  • Análisis de extracción/concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -51°F
Absorbancia <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm
% mín. CAS 0.9995
Color ≤5 APHA
Densidad 0.775 - 0.78
Cantidad 4 L
Envase Jarra de aluminio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3405 – 1.3425
Notas de grado de pureza Chromplete
Residuos después de la evaporación ≤ 0.8 ppm
Notas del porcentaje del ensayo Mínimo, GC-FID
Ácido valorable ≤ 0.008 mEq/g
Base valorable ≤ 0.0006 mEq/g
Número UN 1648
Agua ≤ 0.01 %
Punto de ebullición 180°F
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza 0.9995
Grado Gradiente/pesticidas/espectrofotometría ACS/GC/HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile Chromplete
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.