Learn More
2-propanol Chromplete™, HPLC/GC, cumple con los requisitos analíticos de ACS/USP, Thermo Scientific™
Código de producto. 15960721 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15960721 2.5 L 2.50 litro
15950721 1 L 1 litro
15970721 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15960721 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001042500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La línea de productos Chromplete de Thermo Scientific incluye reactivos para análisis y separaciones comunes con la uniformidad y precisión que espera. El isopropanol Chromplete es adecuado para su uso en HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), GC, SFC, TLC, ACS y espectrofotometría.
El isopropanol Chromplete cumple los requisitos analíticos de USP y es adecuado para su uso en:
  • HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Análisis de pesticidas mediante GC o HPLC
  • Espectrometría de UV
  • Cromatografía preparativa
  • Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
  • Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
  • Análisis de extracción/concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Absorbancia ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
% mín. CAS 0.999
Color ≤5 APHA
Cantidad 2.5 L
Envase Vidrio ámbar
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Chromplete
Residuos después de la evaporación ≤ 1.0 ppm
Notas del porcentaje del ensayo Mínimo, GC-FID
Número UN 1219
Agua ≤0.05%
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Punto de ebullición 83°C
Peso molecular (g/mol) 60.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Gradiente/pesticidas/espectrofotometría ACS/GC/HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromplete 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol