Learn More
2-propanol Chromplete™, HPLC/GC, cumple con los requisitos analíticos de ACS/USP, Thermo Scientific™
Código de producto. 15950721 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15950721 1 L 1 litro
15960721 2.5 L 2.50 litro
15970721 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15950721 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T001041000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La línea de productos Chromplete de Thermo Scientific incluye reactivos para análisis y separaciones comunes con la uniformidad y precisión que espera. El isopropanol Chromplete es adecuado para su uso en HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), GC, SFC, TLC, ACS y espectrofotometría.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El isopropanol Chromplete cumple los requisitos analíticos de USP y es adecuado para su uso en:
  • HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) acoplada con detectores de UV, VIS, PDA, ECD, FL y RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Análisis de pesticidas mediante GC o HPLC
  • Espectrometría de UV
  • Cromatografía preparativa
  • Cromatografía de capa fina y fluidos supercríticos
  • Reacciones/Análisis que requieren la conformidad con ACS
  • Análisis de extracción/concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -90°C
Absorbancia ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
% mín. CAS 0.999
Color ≤5 APHA
Cantidad 1 L
Envase Vidrio ámbar
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Chromplete
Residuos después de la evaporación ≤ 1.0 ppm
Notas del porcentaje del ensayo Mínimo, GC-FID
Número UN 1219
Agua ≤0.05%
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Punto de ebullición 83°C
Peso molecular (g/mol) 60.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Gradiente/pesticidas/espectrofotometría ACS/GC/HPLC