Learn More
Ácido cromotrópico, sal sódica, dihidrato, extra puro, SLR, para la determinación de formaldehído, Fisher Chemical
Código de producto. 10020080 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10020080 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10020080 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/6002/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
CAS 5808-22-0
Color Beige
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C10H10Na2O10S2
Número MDL MFCD00150612
Clave InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 400.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.28g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.