Learn More
Ácido cromotropico, sal disódica, dihidrato, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15598774 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15598774 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 25 g
1 options
Código de producto. 15598774 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor J16603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromotropic Acid, Disodium Salt
Nombre de nota Dihydrate
CAS 5808-22-0
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C10H10Na2O10S2
Número MDL MFCD00150612
Cantidad 25 g
Sinónimo chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
Clave InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxinaftaleno-2,7-ácido disulfónico; sodio; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 400.28
PubChem CID 124202444
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.29
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED