Learn More
Cromotrope FB, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426036 10 g 10 g
11436036 50 g 50 g
11446036 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22328.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 502.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3567-69-9
Fórmula molecular C20H12N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 502.42
Número MDL MFCD00003978
Clave InChI OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Sinónimo Acid Red 14; C.I. 14720
PubChem CID 44135716
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Chromotrope FB
Nombre IUPAC disodio;4-oxo-3-[(4-sulfonatonaftaleno-1-il)hidrazinilideno]naftaleno-1-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.42
Cantidad 10 g
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.