Learn More
Chromotrope 2R, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438137 25 g 25 g
11448137 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17519.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Employed as an indicator for complexometry. It is also applied as a stain used in modified Gomori Trichrome stain. Used as a stain for cytology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como indicador de complexometría. También se aplica como tinción utilizada en la tinción tricrómica de Gomori modificada. Se utiliza como tinción para citología.
Solubilidad
Soluble en agua (1 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4197-07-3
Número MDL MFCD00003955
Sinónimo Acid Red 29; C.I. 16570
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromotrope 2R
Fórmula molecular C16H10N2Na2O8S2
Información de solubilidad Soluble in water (1mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.37
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromotrope 2R
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromotrope 2R