Learn More
Proteintech Agarosa magnética ChromoTek V5-Trap™
Código de producto. 17373543
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para Tamaño de la unidad
17373543 20 reacciones 20 reacciones
17353543 10 reacciones 10 reacciones
17363543 100 reacciones 100 reacciones
17383543 200 reacciones 200 reacciones
17393543 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17373543 Proveedor Proteintech N.º de proveedor v5tma20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.82€
    397.00€ / 20 reacciones
    Ahorro 16.82€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La agarosa magnética ChromoTek V5-Trap™ es una resina de afinidad para IP de proteínas de etiquetadas con V5.
  • Consta de un nanocuerpo anti-V5/VHH acoplado a gránulos de agarosa magnética
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Estable durante un año.
Para utilizar con (aplicación) IP, CoIP, ChIP, RIP
Objetivo Secuencia de etiquetas V5 GKPIPNPLLGLDST en el etiquetado de terminal C, N o interno.
Etiqueta o tinte Agarosa magnética
Especie Alpaca
Suficiente para 20 reacciones