Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
Descripción
- anti-RFP VHH/nanocuerpo conjugado con fluoróforo para IF, de mCherry y otras proteínas de fusión de proteínas fluorescentes rojas
Especificaciones
Especificaciones
| Clonality | Monoclonal |
| Cantidad | 100 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunofluorescencia (IF), Inmunohistoquímica (IHC), Inmunocitoquímica (ICQ) |
| Conjugado | ATTO594 |
| Especificidad de diana | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Contenido y almacenamiento | Se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar a +4 °C. Estable durante 6 meses. No la congele. Proteja el producto de la luz. |