Learn More
Proteintech Vector ChromoTek pSpot7
Código de producto. 17323333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,25 μg
Tamaño de la unidad:
1.25 microgramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17323333 1,25 μg 1.25 microgramo
1 options
Código de producto. 17323333 Proveedor Proteintech N.º de proveedor ev7
 Artículo restringido
En stock
Vector pSpot7, S.cerevisiae, Spot N-term, Leu/Amp (Ori:2 μ/pBR322), alta expresión.
  • El plásmido pSpot7 es un vector de expresión para las proteínas de fusión Spot-Tag™ en S. cerevisiae.Después de clonar la proteína de interés (POI) en el sitio de clonación múltiple (MCS) proporcionado por pSpot7, el Spot-Tag™ (secuencia:PDRVRAVSHWSS) se fusionará con el N-terminal del POI.
Especificaciones
Cantidad 1,25 μg