Learn More
Proteintech Vector ChromoTek pSpot5
Descripción
- El plásmido pSpot5 es un vector de expresión para las proteínas de fusión Spot-Tag™ en S. cerevisiae.Después de clonar la proteína de interés (POI) en el sitio de clonación múltiple (MCS) proporcionado por pSpot5, el Spot-Tag™ (secuencia:PDRVRAVSHWSS) se fusionará con el N-terminal del POI.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1,25 μg |