Learn More
Proteintech Vector ChromoTek pSpot4
Código de producto. 17393323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,25 μg
Tamaño de la unidad:
1.25 microgramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17393323 1,25 μg 1.25 microgramo
1 options
Código de producto. 17393323 Proveedor Proteintech N.º de proveedor ev4
 Artículo restringido
En stock
Vector pSpot4, E.coli, Spot N-term, Amp., baja expresión.
  • El plásmido pSpot4 es un vector de expresión para las proteínas de fusión Spot-Tag™ en E. coli.Después de clonar la proteína de interés (POI) en el sitio de clonación múltiple (MCS) proporcionado por pSpot4, el Spot-Tag™ (secuencia:PDRVRAVSHWSS) se fusionará con el N-terminal del POI.
Especificaciones
Cantidad 1,25 μg