Learn More
Proteintech IgG2b de ratón ChromoTek Nano-CapreyLigand™, VHH específico de Fc, biotinilado
Código de producto. 17313493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17313493 10 μl 10 microlitros
17323493 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17313493 Proveedor Proteintech N.º de proveedor smsG2bB110
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nano-CaptureLigand para IgG2b de ratón:Anticuerpo de dominio único específico de Fc/VHH [CTK0106], biotinilado.
  • La IgG2b de ratón Nano-CaptureLigand captura e inmoviliza los anticuerpos IgG2b de ratón y fragmentos de Fc en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
  • Consta de un nanocuerpo biotinilado que se une específicamente a anticuerpos IgG2b de ratón con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
Cantidad 10 μl
Especificidad de diana Fragmento Fc de IgG2b de ratón
Conjugado Biotina
Clonalidad Monoclonal
Contenido y almacenamiento Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C
Para utilizar con (aplicación) BLI, SPR, ELISA