Learn More
Proteintech IgG1 de ratón ChromoTek Nano-CapreyLigand™, VHH específico de Fc, biotinilado
Descripción
- La IgG1 de ratón Nano-CaptureLigand captura e inmoviliza los anticuerpos IgG1 de ratón y fragmentos de Fc en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
- Consta de un nanocuerpo biotinilado que se une específicamente a la subclase de IgG1 de ratón con alta afinidad y de forma dirigida
Tekniske data
Tekniske data
| Cantidad | 100 μl |
| Especificidad de diana | Fragmento Fc de IgG1 de ratón |
| Conjugado | Biotina |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Contenido y almacenamiento | Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | BLI, SPR, ELISA |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?