Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-Cap-Ligand™ para IgE de ratón, VHH, biotinilado
Código de producto. 17333483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17333483 10 μl 10 microlitros
17343483 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17333483 Proveedor Proteintech N.º de proveedor smsEB110
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nano-Cap-Ligand para IgE de ratón: anticuerpo de un solo dominio/VHH [CTK0112], biotinilado.
  • NanoCapre-Ligand para IgE de ratón para la inmovilización específica y dirigida por el sitio de anticuerpos IgE de ratón para superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos de biosensor y ELISA
  • Consta de un nanocuerpo biotinilado que se une específicamente a la subclase de IgE de ratón con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
Cantidad 10 μl
Especificidad de diana IgE de ratón
Conjugado Biotina
Clonalidad Monoclonal
Contenido y almacenamiento Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C
Para utilizar con (aplicación) BLI, SPR, ELISA