Learn More
Proteintech IgG humana/IgG de conejo ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH específico de Fc, biotinilada
Description
- La IgG humana Nano-CaptureLigand™ captura e inmoviliza el fragmento Fc de anticuerpos IgG humanos en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
- Consta de un nanoanticuerpo biotinilado que se une específicamente a anticuerpos IgG humanos con alta afinidad y de forma dirigida
Specifications
Specifications
| Cantidad | 100 μl |
| Especificidad de diana | IgE humana |
| Conjugado | Biotina |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Contenido y almacenamiento | Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | BLI, SPR, ELISA |