Learn More
Proteintech IgG humana/IgG de conejo ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH específico de Fc, biotinilada
Código de producto. 17373463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17373463 10 μl 10 microlitros
17383463 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17373463 Proveedor Proteintech N.º de proveedor shurbGB110
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nano-CaptureLigand para IgG humana y IgG de conejo:Anticuerpo de dominio único específico de Fc/VHH [CTK0101], biotinilado.
  • La IgG humana Nano-CaptureLigand™ captura e inmoviliza el fragmento Fc de anticuerpos IgG humanos en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
  • Consta de un nanoanticuerpo biotinilado que se une específicamente a anticuerpos IgG humanos con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
Cantidad 10 μl
Especificidad de diana IgE humana
Conjugado Biotina
Clonalidad Monoclonal
Contenido y almacenamiento Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C
Para utilizar con (aplicación) BLI, SPR, ELISA