Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-Cap-Ligand™ para IgE humana, VHH recombinante, biotinilado
Código de producto. 17333463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17333463 10 μl 10 microlitros
17343463 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17333463 Proveedor Proteintech N.º de proveedor shuEB110
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nano-Cap-Ligand para IgE humana: anticuerpo de un solo dominio/VHH [CTK0111], biotinilado.
  • ChromoTek Nano-Cap-Ligand™ para IgE humana, VHH, biotinilado se utiliza para la inmovilización específica y dirigida por el sitio de la IgE humana en ensayos de biosensor y ELISA
  • Captura anticuerpos IgE humanos no biotinilados contra estreptavidina/avidina
  • Nano-Cap-Ligand para IgE humana, VHH, biotinilada comprende una VHH/nanocuerpo biotinilados monoclonales
Especificaciones
Cantidad 10 μl
Especificidad de diana Fragmento Fc de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 humanas, Fragmento Fc de IgG de conejo
Conjugado Biotina
Clonalidad Monoclonal
Contenido y almacenamiento Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C
Para utilizar con (aplicación) BLI, SPR, ELISA