Learn More
Proteintech Agarosa magnética ChromoTek Halo-Trap
Descripción
- La agarosa magnética Halo-Trap se utiliza para inmunoprecipitar proteínas de fusión etiquetadas con Halo a partir de extractos celulares de diversos organismos como mamíferos, plantas, bacterias, levaduras, insectos, etc. en presencia o ausencia de un ligando unido covalentemente
- La interacción entre Halo-Trap y la proteína de fusión etiquetada con Halo es reversible
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. Estable durante 1 año. Se envía a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (aplicación) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Objetivo | Haloetiqueta (variante modificada de la enzima haloalcano deshalogenasa bacteriana de Rhodococcus rhodochrous) en ausencia o presencia de ligandos basados en clorálcano unidos covalentemente |
| Etiqueta o tinte | Agarosa magnética |
| Especie | Alpaca |
| Suficiente para | 20 reacciones |
| Capacidad de unión | 12,5 μg de haloetiqueta recombinante por pulpa de 25 μl |