Learn More
Proteintech Partículas magnéticas M-270 ChromoTek GFP-Trap™
Descripción
- Es muy recomendable utilizar las partículas magnéticas M-270 GFP-Trap™ cuando se investigan complejos o proteínas muy grandes y se necesita separación magnética para la IP
- Consta de un GFP VHH/nanocuerpo acoplado a partículas magnéticas M-270
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | La pulpa de 10 μl se une a unos 1 μg de GFP recombinante |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. |
| Para utilizar con (aplicación) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Objetivo | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP |
| Etiqueta o tinte | Partículas magnéticas M-270 |
| Especie | Alpaca |
| Suficiente para | 20 reacciones |