Learn More
Proteintech Partículas magnéticas M-270 ChromoTek GFP-Trap™
Código de producto. 17363353
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para Tamaño de la unidad
17363353 100 reacciones 100 reacciones
17353353 10 reacciones 10 reacciones
17373353 20 reacciones 20 reacciones
17383353 200 reacciones 200 reacciones
17393353 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17363353 Proveedor Proteintech N.º de proveedor gtd100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Partículas magnéticas M-270 GFP-Trap™ para inmunoprecipitación (IP) de proteínas etiquetadas con GFP.
  • Es muy recomendable utilizar las partículas magnéticas M-270 GFP-Trap™ cuando se investigan complejos o proteínas muy grandes y se necesita separación magnética para la IP
  • Consta de un GFP VHH/nanocuerpo acoplado a partículas magnéti
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele.
Para utilizar con (aplicación) IP, CoIP, ChIP, RIP
Objetivo AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP
Etiqueta o tinte Partículas magnéticas M-270
Especie Alpaca
Suficiente para 100 reacciones
Capacidad de unión La pulpa de 10 μl se une a unos 1 μg de GFP recombinante