Learn More
Proteintech Agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™
Código de producto. 17333363
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
100 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
400 reacciones
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para Tamaño de la unidad
17333363 20 reacciones 20 reacciones
17313363 10 reacciones 10 reacciones
17323363 100 reacciones 100 reacciones
17343363 200 reacciones 200 reacciones
17353363 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17333363 Proveedor Proteintech N.º de proveedor gtma20
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La agarosa magnética ChromoTek GFP-Trap™ son gránulos de afinidad para IP de proteínas de fusión GFP.
  • Consta de un nanocuerpo de GFP/VHH acoplado a gránulos de agarosa magnética
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele.
Para utilizar con (aplicación) IP, CoIP, ChIP, RIP
Objetivo AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP
Etiqueta o tinte Agarosa magnética
Especie Alpaca
Suficiente para 20 reacciones
Capacidad de unión 10 μl de pulpa unen más de 8 μg de GFP recombinante