Learn More
Proteintech Kit de agarosa ChromoTek GFP-Trap™
Código de producto. 17323353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17323353 20 reacciones 20 reacciones
1 options
Código de producto. 17323353 Proveedor Proteintech N.º de proveedor gtak20
 Artículo restringido
En stock
Kit que incluye 20 reacciones de agarosa GFP-Trap™ y tampones de lisis, dilución, lavado y elución.
  • La agarosa GFP-Trap™ es una resina de afinidad para IP de proteínas de fusión GFP
  • Consta de un nanocuerpo GFP/VHH acoplado a los gránulos de agarosa
  • La agarosa ChromoTek GFP-Trap™ es un reactivo listo para su uso
Especificaciones
Cantidad 20 reacciones
Suficiente para 20 reacciones