Learn More
Proteintech Agarosa ChromoTek GFP-Trap™
Descripción
- Consta de un nanocuerpo GFP/VHH acoplado a los gránulos de agarosa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No la congele. |
| Para utilizar con (aplicación) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Objetivo | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envidy, GFP S65T, mGFP, mfluorina, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomérica A206K, PPC, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, yPET, BFP |
| Etiqueta o tinte | Agarosa |
| Especie | Alpaca |
| Suficiente para | 20 reacciones |
| Capacidad de unión | La pulpa de 10 μl se une a unos 12 μg de GFP recombinante |