Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO488
Código de producto. 17303343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17303343 10 μl 10 microlitros
17313343 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17303343 Proveedor Proteintech N.º de proveedor gba48810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.11€
    97.00€ / 10 microlitros
    Ahorro 7.11€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
GFP VHH conjugado con ATTO 488.
  • Anti-GFP VHH/nanocuerpo conjugado con un colorante fluorescente para IF/microscopía
Especificaciones
Clonality Monoclonal
Cantidad 10 μl
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia (IF), Inmunohistoquímica (IHC), Inmunocitoquímica (ICQ)
Conjugado ATTO488
Especificidad de diana AcGFP, citrina, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, fluorina, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Contenido y almacenamiento Se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar a +4 ™C. Estable durante 6 meses. No la congele. Proteja el producto de la luz.