Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488
Código de producto. 17353333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
50 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17353333 50 μl 50 microlitros
17343333 10 μl 10 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17353333 Proveedor Proteintech N.º de proveedor gb2AF48850
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Conjugado GFP VHH con Alexa Fluor™ 488.
  • Anti-GFP VHH/nanocuerpo conjugado con un colorante fluorescente para IF/microscopía
Especificaciones
Clonality Monoclonal
Cantidad 50 μl
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia (IF), Inmunohistoquímica (IHC), Inmunocitoquímica (ICQ)
Conjugado Alexa Fluor™ 488
Especificidad de diana AcGFP, citrina, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, fluorina, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Contenido y almacenamiento Se envía a temperatura ambiente. Almacenar a -20 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. Alícuota a la llegada. Proteja el producto de la luz. Estable durante 6 meses.