Learn More
Ácido cromosulfúrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10511574 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10722961 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10511574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295510025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    130.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 4.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 65272-71-1 | Molecular Formula: Cr2K2O7·H2O4S | Molecular Weight: 200.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65272-71-1
Fórmula molecular Cr2K2O7·H2O4S
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00010952
Clave InChI IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml
PubChem CID 131664149
Nombre IUPAC dipotasio;cromo;dihidróxido;dihidrato
SMILES O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromosulfuric acid
Color Marrón a marrón-rojo
Punto de ebullición 330.0°C
Densidad 1.8400g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.84
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water (caution ! development of heat)