Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de polímero teñidas en polvo ChromoSphere™
Código de producto. 11828223 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de celdas:
1,4 x 104/gramo
1,5 x 107/gramo
1,8 x 106/gramo
2,1 x 106/gramo
2,3 x 105/gramo
2,8 x 104/gramo
5,4 x 105/gramo
5,6 x 105/gramo
6,6 x 104/gramo
6,7 x 104/gramo
Color:
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
1 g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de celdas Color unitSize
11828223 1,5 x 107/gramo Negro 1 g
11848223 2,1 x 106/gramo Negro 1 g
11868223 5,6 x 105/gramo Negro 1 g
11888223 2,3 x 105/gramo Negro 1 g
11808233 6,6 x 104/gramo Negro 1 g
11828233 2,8 x 104/gramo Negro 1 g
11848233 1,4 x 104/gramo Negro 1 g
11834902 1,5 x 107/gramo Rojo 1 g
11854902 1,8 x 106/gramo Rojo 1 g
11874902 5,4 x 105/gramo Rojo 1 g
11894902 2,3 x 105/gramo Rojo 1 g
11814912 6,7 x 104/gramo Rojo 1 g
11834912 2,8 x 104/gramo Rojo 1 g
11854912 1,4 x 104/gramo Rojo 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11828223 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BK050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00€
    474.11€ / 1 g
    Ahorro 11.89€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro.
Logre un alto contraste visual mediante partículas de polímero teñidas en polvo Thermo Scientific™ ChromoSphere™, que son partículas de polímero con tinción interna y profunda de color rojo o negro intenso, lo que da lugar a un alto contraste y visibilidad en relación con los materiales situados en el fondo. Esta línea de productos está disponible como polvos secos que se pueden transportar fácilmente suspendidos en medios acuosos, y consta de una gran variedad de tamaños de partículas uniformes de color rojo o negro entre 50 μm y 500 μm.
Las partículas están disponibles en diámetros nominales de 50 μm a 500 μm. Se fabrican con copolímero de divinilbenceno de poliestireno (PS-DVB) entrecruzado y deben almacenarse a temperatura ambiente. Se pueden dispersar en un medio acuoso con ayuda de una pequeña cantidad de surfactante, o en alcoholes inferiores como el metanol o el etanol. Cuando las partículas se suspenden en alcoholes puros, se produce una extracción mínima del colorante. Debe evitarse el uso de otros disolventes orgánicos como éteres o hidrocarburos clorados, ya que hacen que las partículas se hinchen y extraen todo el colorante.
Recomendada para:
Ensayos de visualización e inspección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Contenido y almacenamiento Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.
Contenido Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Color Negro
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Partícula de polímero
Tipo de colorante Negro
Incluye Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
N.° de celdas 1,5 x 107/gramo
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad <10%
Diámetro medio (métrico) 50 μm
Diámetro nominal (métrico) 50 μm
Diámetro (métrico) 50 μm