Descripción
El medio cromosómico 1A Gibco™ es un medio completo para el cultivo de linfocitos aislados de la médula ósea para realizar estudios citogenéticos. Los linfocitos de la sangre periférica también se pueden cultivar en el medio cromosómico 1A Gibco™ si se añade fitohemaglutinina (PHA). Está disponible la formulación completa.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio cromosómico 1A Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio cromosómico 1A Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio cromosómico 1A |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad celular, proliferación y función, investigación clínica y traslacional, cultivo celular de mamíferos |
| Cantidad | 100 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación |
| Contenido y almacenamiento | De –5 a –20 °C |
| Descripción | Medio cromosómico 1A, 100 ml, forma líquida, vida útil de 24 meses, condiciones de almacenamiento, –5 a –20° C, utilizado para viabilidad, proliferación y función celular, investigación clínica y traslacional, cultivo de células de mamíferos |