Learn More
Ácido cromo-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30356296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356296 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30356296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC433078500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromone-3-carboxylic Acid
CAS 39079-62-4
Fórmula molecular C10H6O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC ácido 4-oxocromeno-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 190.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0266