Learn More
Ácido cromo-3-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chromone-3-carboxylic Acid |
| CAS | 39079-62-4 |
| Fórmula molecular | C10H6O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-oxocromeno-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0266 |