Learn More
Ácido cromona-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11477057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11477057 1 g 1 g
11487057 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11477057 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14422.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 39079-62-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39079-62-4
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.154
Número MDL MFCD00017338
Clave InChI PCIITXGDSHXTSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromone-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, maybridge1_005842, 3-carboxychromone, d04tgn, acmc-1ad65, 4-oxo-chromene-3-carboxylic acid, 4h-chromen-4-one-3-carboxylic acid
PubChem CID 181620
Nombre IUPAC ácido 4-oxocromeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Chromone-3-carboxylic acid
Punto de fusión 198°C to 203°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1074111
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.15
Porcentaje de pureza 98%