Specifications
| Nombre del producto químico o material | Chromone-3-carboxaldehyde |
| Punto de fusión | 151°C to 155°C |
| Color | Naranja |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Glass Bottle |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.16 |
| Porcentaje de pureza | ≥97.5% |
| Forma física | Crystalline Powder |