Learn More
Chromone-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10100322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10100322 1 g Glass bottle 1 g
10428162 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10100322 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355740010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17422-74-1
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.155
Número MDL MFCD00014667
Clave InChI FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
PubChem CID 87112
Nombre IUPAC 4-oxocromeno-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromone-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 151°C to 155°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder