Learn More
Cromona-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452787 100 g 100 g
11432787 5 g 5 g
11442787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15438.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17422-74-1 | C10H6O3 | 174.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17422-74-1
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.155
Número MDL MFCD00014667
Clave InChI FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
PubChem CID 87112
Nombre IUPAC 4-oxocromeno-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromone-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 150°C to 154°C
Cantidad 100 g
Beilstein 472849
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%