Learn More
Cromona-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11447637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447637 5 g 5 g
11437637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15687.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50743-17-4
Fórmula molecular C10H5NO2
Peso molecular (g/mol) 171.16
Número MDL MFCD00052604
Clave InChI SFWNPLLGXKJESA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanochromone, chromone-3-carbonitrile, 4-oxo-4h-chromene-3-carbonitrile, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carbonitrile, acmc-20an5h, maybridge1_006148, 4-oxo-chromene-3-carbonitrile, 3-cyano-4h-1-benzopyran-4-one, 4-oxo-1-benzopyran-3-carbonitrile
PubChem CID 521298
SMILES O=C1C(=COC2=CC=CC=C12)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromone-3-carbonitrile
Punto de fusión 173°C to 177°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Nombre IUPAC 4-oxocromeno-3-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.16
Porcentaje de pureza 97%