Learn More
Ácido cromona-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440044 25 g 25 g
11430044 5 g 5 g
11450044 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13552.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Chromone-2-carboxylic acid is used in the cyclic form 3?-oxopyrazolidino[4?,5??2, 3]-chroman-4-one, gives the azide of chromone-2-carboxylic acid, the curtius rearrangement of which is used to synthesize a number of 2-acylaminochromones and it is an orally active antiallergic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cromona-2-carboxílico se utiliza en la 3′-oxopirazolidina[4′,5′∶2, 3]-croman-4-ona en forma cíclica y produce la azida del ácido cromona-2-carboxílico, cuya transposición de Curtius se utiliza para sintetizar una serie de 2-acilaminocromonas y es un agente antialérgico activo por vía oral.
Solubilidad
Soluble en alcohol, agua, DMSO, metanol caliente y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4940-39-0
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.154
Número MDL MFCD00006838
Clave InChI RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
Nombre IUPAC ácido 4-oxocromeno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromone-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 146442
Índice Merck 14,2237
Información de solubilidad Soluble in alcohol,water,DMSO,hot methanol,and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.15
Porcentaje de pureza 97%