Learn More
Clorhidrato de Cromonar, TRC
Código de producto. 30353765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353765 100 mg -
30356799 10 mg 10 miligramos
30350976 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC432685100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 655-35-6
Fórmula molecular C20 H27 N O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 397.89
Sinónimo Acetic acid, 2-[[3-[2-(diethylamino)ethyl]-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]oxy]-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, [[3-[2-(diethylamino)ethyl]-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]oxy]-, ethyl ester, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 3-(2-Diethylaminoethyl)-4-methyl-7-ethoxycarbonylmethoxycoumarin hydrochloride, 3-(β-Diethylaminoethyl)-4-methyl-7-carbethoxymethoxy-2-oxo-(1,2-chromene) hydrochloride, 3-(β-Diethylaminoethyl)-4-methyl-7-carbethoxymethoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran hydrochloride, 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-methyl-7-(carbethoxymethoxy)coumarin hydrochloride, 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-methyl-7-carbethoxymethoxy-2-oxo-2H-chromen hydrochloride, A 27053, AG 3, Antiangor, Carbochromen hydrochloride, Carbochromene hydrochloride, Carbocromen hydrochloride, Carbocromene hydrochloride, Casella 4489, Cassella 4489, Chromonar hydrochloride, Ethyl 3-(β-diethylaminoethyl)-4-methylcoumarin-7-oxyacetate hydrochloride, Ethyl [[3-[2-(diethylamino)ethyl]-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]oxy]acetate hydrochloride, Intenkordin, Intenkordin hydrochloride, Intensain, Intensain hydrochloride, Intercordin, Interkordin, NSC 110430
Nombre IUPAC etil-2-[3-[2-(dietilamino)etilo]-4-metil-2-oxocromeno-7-iloxiaceato; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)COc1ccc2C(=C(CCN(CC)CC)C(=O)Oc2c1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromonar hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO5.ClH/c1-5-21(6-2)11-10-17-14(4)16-9-8-15(12-18(16)26-20(17)23)25-13-19(22)24-7-3;/h8-9,12H,5-7,10-11,13H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.1656