Learn More
Cromomicina A3, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15415229 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15415229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62927.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cromomicina A3 se utiliza como ligando del ADN específico de G-C que inhibe la transcripción y actúa como colorante de unión a ADN. La cromomicina A3 actúa como antagonista de la unión al ADN potenciada de los factores de transcripción Sp1 y Sp3 a su análogo ″G-C&Pr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromomycin A3
Tipo Chromomycin A3
Forma física Polvo
CAS 7059-24-7
Punto de fusión 185°C (decomposition)
Color Amarillo
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C57H82O26
Número MDL MFCD00043151
Número UN UN3462
Índice Merck 14,2238
Información de solubilidad Soluble in ethanol,DMSO,and ethyl acetate (10mg/ml).
Clave InChI ZYVSOIYQKUDENJ-YVQLHGKOSA-N
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2C(CC3=C(C2=O)C(=C4C(=C3)C=C(C(=C4O)C)OC5CC(C(C(O5)C)OC(=O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC)O)O)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)OC(=O)C)(C)O)O
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,6S)-6-[[(6S,7S)-6-[(2S,4R,5R,6R)-4-[(4R,5S,6R)-4-[(2S,4S,5R,6R)-5-Acetiloxi-4-hidroxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-7-[(1S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-1-metoxi-2-oxopentil]-4,10-dihidroxi-3-
Peso molecular (g/mol) 1183.257
PubChem CID 23928042
Formula Weight (peso de la fórmula) 1183.3
Porcentaje de pureza 97%