Learn More
Cromononóforo VI, TRC
Código de producto. 30364819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364819 50 mg -
30367334 5 mg 5 miligramos
30355423 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43293050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138833-47-3
Fórmula molecular C38H46Br2O5
Peso molecular (g/mol) 742.59
Sinónimo 4',5'-Dibromofluorescein Octadecyl Ester, ETH 7075, 2-(4,5-Dibromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)-benzoic Acid Octadecyl Ester
Nombre IUPAC octadecilo 2-(4,5-dibromo-3-hidroxi-6-oxxanteno-9-il)benzoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromoionophore VI
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 740.1712