missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17237783 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17237783 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17237783 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA5115018

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chromogranin C Polyclonal Antibody

Chromogranin C Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (PFA)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chromogranin C
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SCG2
N.º de referencia del gen P10362, P13521, Q03517
Alias de gen Chcg; Chgc; Chromogranin C (Secretogranin II); chromogranin-C; EM66; Manserin; SCG2; Scg-2; secretogranin 2; secretogranin II; secretogranin II (chromogranin C); secretogranin-2; Secretoneurin; SgII; SN
Símbolos de los genes SCG2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human SCG2(Accession P13521), corresponding to amino acid residues K49-L99.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20254, 24765, 7857
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.