Learn More
Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker) Mouse, Clone: rCHGA/798, enQuireBio™
Código de producto. 15989777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15989777 100 μg 100 microgramos
15979777 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15989777 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 1113MSM17P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Finely granular cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon rCHGA/798
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CHGA protein
Peso molecular del antígeno 68-75kDa
Control positivo PC12 cells. Adrenal gland, bowel, thyroid, pancreas, or pheochromocytoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1113
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ